4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1H-Benzimidazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzimidazole
OR17072-250MG OR17072-1G
APOSOR17072-250MGEA 168 EUR InStock
APOSOR17072-250MG APOSOR17072-1G
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15144561
Numéro CAS: 65658-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité