4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-3-bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole, tert-Butyl 4-(benzyloxy)-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate
OR1718-1G OR1718-250MG
APOSOR1718-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR1718-1G APOSOR1718-250MG
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₂₀H₂₀BrNO₃
MW: 402.282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864768
Numéro CAS: 914349-26-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité