2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17501-1G OR17501-250MG
APOSOR17501-1GEA 292 EUR InStock
APOSOR17501-1G APOSOR17501-250MG
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₃
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193059
Numéro CAS: 38876-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité