L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
6-Bromo-3-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-N,N-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-amine
OR17505-1G
APOSOR17505-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR17505-1G
6-Bromo-3-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole
6-Bromo-3-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole
Useful as 5-HT1F receptor antagonists
Formule: C₁₄H₁₇BrN₂
MW: 293.202 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13563140
Numéro CAS: 186545-33-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité