4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17681-1G OR17681-5G OR17681-25G
APOSOR17681-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR17681-1G APOSOR17681-5G APOSOR17681-25G
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Formule: C₉H₇ClO₃
MW: 198,603 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20639602
Numéro CAS: 115382-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité