1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-boronic acid, N-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)boronic acid
OR17710-1G OR17710-5G
APOSOR17710-1GEA 134 EUR InStock
APOSOR17710-1G APOSOR17710-5G
1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-boronic acid, N-BOC protected 97%
1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-boronic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₈BNO₄
MW: 227.065 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09997795
Numéro CAS: 844501-00-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité