5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
OR183415-250MG OR183415-1G OR183415-100MG
APOSOR183415-250MGEA 109 EUR InStock
APOSOR183415-250MG APOSOR183415-1G APOSOR183415-100MG
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,451 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910220
Numéro CAS: 959958-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité