1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Iodo-1,6-Dimethyl-1H-indazole
OR18423-1G OR18423-250MG
APOSOR18423-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR18423-1G APOSOR18423-250MG
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₉H₉IN₂
MW: 272,086 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16628058
Numéro CAS: 1257535-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité