(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylmethanol, 1-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
OR18811-250MG OR18811-100MG OR18811-25MG
APOSOR18811-250MGEA 763 EUR InStock
APOSOR18811-250MG APOSOR18811-100MG APOSOR18811-25MG
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,143 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28040494
Numéro CAS: 22287-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité