Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxo-4-phenylbutyric acid methyl ester
OR1986-500MG OR1986-100MG
APOSOR1986-500MGEA 139 EUR InStock
APOSOR1986-500MG APOSOR1986-100MG
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056218
Numéro CAS: 83402-87-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité