3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200113-1G OR200113-50MG OR200113-250MG OR200113-500MG
APOSOR200113-1GEA 432 EUR InStock
APOSOR200113-1G APOSOR200113-50MG APOSOR200113-250MG APOSOR200113-500MG
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃NO
MW: 210,445 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909534
Numéro CAS: 70151-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité