3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200119-250MG
APOSOR200119-250MGEA 0 EUR InStock
APOSOR200119-250MG
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14584511
Numéro CAS: 15936-06-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité