(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200141-1G OR200141-250MG OR200141-500MG
APOSOR200141-1GEA 497 EUR InStock
APOSOR200141-1G APOSOR200141-250MG APOSOR200141-500MG
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02223230
Numéro CAS: 40926-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité