N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200155-1G OR200155-50MG OR200155-250MG OR200155-500MG
APOSOR200155-1GEA 706 EUR InStock
APOSOR200155-1G APOSOR200155-50MG APOSOR200155-250MG APOSOR200155-500MG
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11130810
Numéro CAS: 1019405-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité