4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200157-1G OR200157-250MG OR200157-500MG OR200157-2.5G
APOSOR200157-1GEA 519 EUR InStock
APOSOR200157-1G APOSOR200157-250MG APOSOR200157-500MG APOSOR200157-2.5G
4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,114 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16150637
Numéro CAS: 223554-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité