6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200163-1G OR200163-50MG OR200163-250MG OR200163-500MG
APOSOR200163-1GEA 922 EUR InStock
APOSOR200163-1G APOSOR200163-50MG APOSOR200163-250MG APOSOR200163-500MG
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16697783
Numéro CAS: 1250298-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité