4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR20047-1G OR20047-250MG
APOSOR20047-1GEA 865 EUR InStock
APOSOR20047-1G APOSOR20047-250MG
4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester 95%
4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₁₇BN₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11858395
Numéro CAS: 1256359-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité