1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Cyclohexyl-2-methylpropiophenone, 4'-Cyclohexylisobutyrophenone
OR2047-1G OR2047-5G
APOSOR2047-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR2047-1G APOSOR2047-5G
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one 97+%
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one
Formule: C₁₆H₂₂O
MW: 230,345 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01098369
Numéro CAS: 53207-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité