1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2066-1G OR2066-250MG
APOSOR2066-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR2066-1G APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃N₃·ClH
Point de fusion: 198…199.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07690519
Numéro CAS: 904696-62-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité