2-Amino-5-nitrobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21159-1G
APOSOR21159-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR21159-1G
2-Amino-5-nitrobenzamide
2-Amino-5-nitrobenzamide
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,149 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090235
Numéro CAS: 16313-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité