7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2133-1G OR2133-250MG
APOSOR2133-1GEA 273 EUR InStock
APOSOR2133-1G APOSOR2133-250MG
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Formule: C₁₁H₇NO
MW: 169,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03695467
Numéro CAS: 19307-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité