N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21378-1G OR21378-250MG OR21378-500MG
APOSOR21378-1GEA 223 EUR InStock
APOSOR21378-1G APOSOR21378-250MG APOSOR21378-500MG
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Formule: C₇H₉ClN₄
MW: 184,626 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00112306
Numéro CAS: 35053-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité