3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21587-10G OR21587-1G OR21587-5G
APOSOR21587-10GEA 260 EUR InStock
APOSOR21587-10G APOSOR21587-1G APOSOR21587-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Formule: C₉H₁₀ClNO₃
MW: 215,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052963
Numéro CAS: 90346-64-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité