2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21712-1G OR21712-5G
APOSOR21712-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR21712-1G APOSOR21712-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Formule: C₁₃H₁₂N₂OS
MW: 244,312 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052123
Numéro CAS: 175135-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité