Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21804-1G OR21804-5G OR21804-10G
APOSOR21804-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21804-1G APOSOR21804-5G APOSOR21804-10G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃NO₅
MW: 227,214 g/mol
Point de fusion: 93…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173858
Numéro CAS: 77978-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité