3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21879-10G OR21879-1G OR21879-5G
APOSOR21879-10GEA 346 EUR InStock
APOSOR21879-10G APOSOR21879-1G APOSOR21879-5G
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Formule: C₇H₇BrN₄O₂
MW: 259,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173665
Numéro CAS: 139975-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité