4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22522-10G OR22522-1G
APOSOR22522-10GEA 284 EUR InStock
APOSOR22522-10G APOSOR22522-1G
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276566
Numéro CAS: 14939-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité