2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]furan, 2-(Boc-amino)furan, tert-Butyl (fur-2-yl)carbamate
OR22968-1G OR22968-250MG
APOSOR22968-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR22968-1G APOSOR22968-250MG
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
2-Aminofuran, N-BOC protected
Formule: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,204 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682023
Numéro CAS: 56267-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité