5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Methyl-1,2-oxazole-4-sulphonyl chloride, 4-(Chlorosulphonyl)-5-methylisoxazole, 5-Methyl-4-isoxazolesulphonyl chloride
OR22976-250MG
APOSOR22976-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR22976-250MG
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₄ClNO₃S
MW: 181,597 g/mol
Point d'ébullition: 56…58 °C (0.7 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681975
Numéro CAS: 321309-26-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité