5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)methanamine hydrochloride, 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran hydrochloride, (2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)methylamine hydrochloride
OR22996-1G OR22996-250MG
APOSOR22996-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR22996-1G APOSOR22996-250MG
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185,651 g/mol
Point de fusion: 249…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659695
Numéro CAS: 635309-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité