Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylmethyl 4-(chloroformyl)piperidine-1-carboxylate, Benzyl 4-(chlorocarbonyl)piperidine-1-carboxylate
OR23102-1G OR23102-250MG OR23102-500MG
APOSOR23102-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR23102-1G APOSOR23102-250MG APOSOR23102-500MG
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₃
MW: 281.735 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677707
Numéro CAS: 10314-99-5
ONU: 3265
ADR: 8 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité