[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzylamine
OR23166-1G OR23166-25G OR23166-5G
APOSOR23166-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR23166-1G APOSOR23166-25G APOSOR23166-5G
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₁NS
MW: 189,277 g/mol
Point de fusion: 76…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682030
Numéro CAS: 203436-48-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité