3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-7-yl)boronic acid
OR23213-1G OR23213-250MG
APOSOR23213-1GEA 264 EUR InStock
APOSOR23213-1G APOSOR23213-250MG
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid 90%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,992 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681910
Numéro CAS: 279261-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité