5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23279-1G OR23279-5G OR23279-10G
APOSOR23279-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR23279-1G APOSOR23279-5G APOSOR23279-10G
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₇NOS₂
MW: 209,288 g/mol
Point de fusion: 130…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02682090
Numéro CAS: 499770-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité