1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-{2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, tert-Butyl [2-(3-carboxy-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]carbamate
OR2409-1G OR2409-250MG
APOSOR2409-1GEA 434 EUR InStock
APOSOR2409-1G APOSOR2409-250MG
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Formule: C₁₉H₂₄N₂O₄
MW: 344,405 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567245
Numéro CAS: 306936-27-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité