Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2426-1G OR2426-250MG OR2426-50MG
APOSOR2426-1GEA 380 EUR InStock
APOSOR2426-1G APOSOR2426-250MG APOSOR2426-50MG
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₉Cl₂NO₃S
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816792
Numéro CAS: 262856-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité