Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24275-1G OR24275-250MG
APOSOR24275-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR24275-1G APOSOR24275-250MG
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213,297 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068163
Numéro CAS: 175137-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité