4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR24874-1G OR24874-5G
APOSOR24874-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR24874-1G APOSOR24874-5G
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₁₆H₁₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00806357
Numéro CAS: 299438-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité