3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2499-1G OR2499-50MG OR2499-250MG OR2499-500MG
APOSOR2499-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR2499-1G APOSOR2499-50MG APOSOR2499-250MG APOSOR2499-500MG
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
MW: 248,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05862615
Numéro CAS: 896516-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité