5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25044-1G OR25044-250MG OR25044-500MG
APOSOR25044-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR25044-1G APOSOR25044-250MG APOSOR25044-500MG
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,066 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068000
Numéro CAS: 175137-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité