3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]prop-2-enenitrile
OR25090-1G OR25090-5G
APOSOR25090-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR25090-1G APOSOR25090-5G
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Formule: C₁₅H₁₃NO₃S
MW: 287,334 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067880
Numéro CAS: 32083-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité