Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25272-1G OR25272-5G
APOSOR25272-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR25272-1G APOSOR25272-5G
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₂O₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085069
Numéro CAS: 175202-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité