5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25339-1G OR25339-5G
APOSOR25339-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR25339-1G APOSOR25339-5G
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084975
Numéro CAS: 63031-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité