L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25384-1G OR25384-5G
APOSOR25384-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR25384-1G APOSOR25384-5G
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formule: C₈H₉BrN₄OS
MW: 289.152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052137
Numéro CAS: 175202-84-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité