4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(1,1-Dimethylprop-2-yn-1-yl)oxy]benzonitrile
OR25514-1G OR25514-250MG
APOSOR25514-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR25514-1G APOSOR25514-250MG
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174270
Numéro CAS: 33143-92-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité