Ethyl 2-[3-(2-amino-2-thioxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25555-1G OR25555-5G
APOSOR25555-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR25555-1G APOSOR25555-5G
Ethyl 2-[3-(2-amino-2-thioxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-(2-amino-2-thioxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]acetate
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₃S
MW: 305,352 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174271
Numéro CAS: 131666-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité