N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25866-1G OR25866-5G OR25866-10G
APOSOR25866-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR25866-1G APOSOR25866-5G APOSOR25866-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Formule: C₁₂H₁₄ClN₃O₃
MW: 283,711 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126338
Numéro CAS: 680212-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité