Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25929-250MG OR25929-1G OR25929-5G
APOSOR25929-250MGEA 81.2 EUR InStock
APOSOR25929-250MG APOSOR25929-1G APOSOR25929-5G
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆ClNO₃
MW: 233,692 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01480849
Numéro CAS: 318280-71-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité