2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25945-1G OR25945-5G
APOSOR25945-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR25945-1G APOSOR25945-5G
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Formule: C₈H₈BrNO
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02990473
Numéro CAS: 14181-72-7
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité