5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25967-1G OR25967-5G
APOSOR25967-1GEA 197 EUR InStock
APOSOR25967-1G APOSOR25967-5G
5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407350
Numéro CAS: 423768-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité